3-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
Purity: 97%
CAS No.: 2557-13-3
Molecular Formula: C9H7F3O2
Formula Weight: 204.15
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 1963428
MDL No.: MFCD00043543
Formule:
C₉H₇F₃O₂ Point d'ébullition: 80…82 °C (15 mmHg) Densité: 1,295 Point éclair: 84 °C (183 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043543 Numéro CAS: 2557-13-3 |