Imprimer
Acide (2-carboxyphényl)acétique ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Carboxymethyl)benzoic acid
A14297.18 A14297.30
A14297.18EA 64.7 EUR
A14297.18 A14297.30
Acide (2-carboxyphényl)acétique ≥99%
Acide (2-carboxyphényl)acétique
Purity: 99% CAS No.: 89-51-0 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: ca 180° dec. Beilstein Reference: 1872069
Formule: C₉H₈O₄
Poids moléculaire: 180.16 g/mol
Point de fusion: ∼ 180 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004326
Numéro CAS: 89-51-0
EINECS: 201-913-9