2-Furoate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Methyl 2-Furancarboxylate, Methyl furan-2-carboxylate, Methyl 2-furoate
Purity: 98+%
CAS No.: 611-13-2
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4870
Boiling Point: 180-181°
Beilstein Reference: 111110
Merck Reference: 14,4307
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00003236
Formule:
C₆H₆O₃ Point d'ébullition: 180…181 °C Densité: 1,179 Point éclair: 73 °C (163 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003236 Numéro CAS: 611-13-2 EINECS: 210-254-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,4307 |