Imprimer
(-)-Menthone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): L-Menthone
A13679.09 A13679.18 A13679.22 A13679.30
A13679.09EA 34.5 EUR
A13679.09 A13679.18 A13679.22 A13679.30
(-)-Menthone ≥97%
(-)-Menthone
Purity: 97% CAS No.: 14073-97-3 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Flash Point: 72°(162°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.893 Refractive Index: 1.4500 Appearance: Colourless Boiling Point: 208-210° Beilstein Reference: 3648743 Merck Reference: 14,5838 Optical Rotation: -25° (neat) MDL No.: MFCD00001634
Formule: C₁₀H₁₈O
Poids moléculaire: 154.25 g/mol
Point d'ébullition: 208…210 °C
Densité: 0.893
Point éclair: 72 °C (162 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001634
Numéro CAS: 14073-97-3
EINECS: 237-926-1