Imprimer
4-Picolyl chloride hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
A12859.06 A12859.14 A12859.22
A12859.06EA 40.1 EUR
A12859.06 A12859.14 A12859.22
4-Picolyl chloride hydrochloride ≥98%
4-Picolyl chloride hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 1822-51-1 Molecular Formula: C6H62N.HCl Formula Weight: 164.04 Melting Point: 166-171° Beilstein Reference: 3689154 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00012826
Formule: C₆H₇Cl₂N
Point de fusion: 166…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012826
Numéro CAS: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
UN: 3261
ADR: 8,III