Imprimer
Bis(dihydrogénoorthophosphate) de calcium hydraté ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A12123.0C A12123.0E A12123.36
A12123.0CEA 616 EUR
A12123.0C A12123.0E A12123.36
Bis(dihydrogénoorthophosphate) de calcium hydraté ≥97%
Bis(dihydrogénoorthophosphate) de calcium hydraté
Purity: 97% CAS No.: 301524-28-7 Molecular Formula: Ca(H2PO4)2.xH2O Formula Weight: 234.06(anhy) Flash Point: None Melting Point: ca 200° dec. MDL No.: MFCD00010898