Imprimer
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10799.09 A10799.18 A10799.30
A10799.09EA 31.3 EUR
A10799.09 A10799.18 A10799.30
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoate de méthyle ≥98%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 41727-47-3 Molecular Formula: C8H6Br2O3 Formula Weight: 309.94 Melting Point: 123-125° Beilstein Reference: 2373854
Formule: C₈H₆Br₂O₃
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016416
Numéro CAS: 41727-47-3
EINECS: 255-521-8