3-Méthyl-2-furoate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 6141-57-7
Molecular Formula: C7H8O3
Formula Weight: 140.14
Flash Point: 82°(180°F)
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 60°/1mm
Beilstein Reference: 116835
MDL No.: MFCD00014110
Formule:
C₇H₈O₃ Point d'ébullition: 60 °C (1 mmHg) Point de fusion: 33…37 °C Point éclair: 82 °C (180 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014110 Numéro CAS: 6141-57-7 EINECS: 228-131-0 |