Imprimer
1-(2-Aminoéthyl)pipérazine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A10154.0B A10154.30
A10154.0BEA 98.1 EUR
A10154.0B A10154.30
1-(2-Aminoéthyl)pipérazine 98%
1-(2-Aminoéthyl)pipérazine
Purity: 98% CAS No.: 140-31-8 Molecular Formula: C6H15N3 Formula Weight: 129.21 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5000 Melting Point: -19° Boiling Point: 222° Beilstein Reference: 104363 UN No.: 2815 MDL No.: MFCD00005971
Formule: C₆H₁₅N₃
Point d'ébullition: 222 °C
Point de fusion: –19 °C
Densité: 0,983
Point éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005971
Numéro CAS: 140-31-8
EINECS: 205-411-0
UN: 2815
ADR: 8,III