Imprimer
Cyclohexanebutyrate de cuivre (II) Cu 15,8% pour la spectroscopie d'absorption atomique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
87262.03 87262.06
87262.03EA 35.6 EUR
87262.03 87262.06
Cyclohexanebutyrate de cuivre (II) Cu 15,8% pour la spectroscopie d'absorption atomique
Cyclohexanebutyrate de cuivre (II)
CAS No.: 2218-80-6 Molecular Formula: C20H34CuO4 Formula Weight: 402.01 Physical Form: Powder Melting Point: 126° dec. MDL No.: MFCD00036399
Formule: C₂₀H₃₄CuO₄
Poids moléculaire: 402.03 g/mol
Point de fusion: 126 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036399
Numéro CAS: 2218-80-6
EINECS: 218-723-7