Imprimer
Dibutylétain dilaurate ≥95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Di-n-butyltin dilaurate
71130.22 71130.36 71130.14
71130.22EA 73.5 EUR
71130.22 71130.36 71130.14
Dibutylétain dilaurate ≥95%
Dibutylétain dilaurate
Purity: 95% CAS No.: 77-58-7 Molecular Formula: C32H64O4Sn Formula Weight: 631.55 Flash Point: 235°(455°F) Physical Form: Liquid Density: 1.066 Refractive Index: 1.4730 Appearance: Pale yellow Melting Point: 10° Boiling Point: 204°/12mm Solubility: Soluble in benzene and ether. Insoluble in water and methanol Merck Reference: 14,3038 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00008963
Formule: C₃₂H₆₄O₄Sn
Poids moléculaire: 631.57 g/mol
Point d'ébullition: >204 °C (12 mmHg)
Densité: 1.066
Point éclair: 235 °C (455 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008963
Numéro CAS: 77-58-7
EINECS: 201-039-8
UN: 2788
ADR: 6.1 III