Ethanolate de gallium(III)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Gallium(III) éthoxyde
CAS No.: 2572-25-0
Molecular Formula: C6H15GaO3.xHOCH2CH3
Formula Weight: 204.90
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.25
Appearance: Yellow
MDL No.: MFCD01866730
Formule:
C₆H₁₅GaO₃ Densité: 1,25 Point éclair: 68 °C (154 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01866730 Numéro CAS: 2572-25-0 |