Ethanolate de fer(III) ≥99.6% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.6%
CAS No.: 5058-42-4
Molecular Formula: C6H15FeO3
Formula Weight: 191.03
Physical Form: Powder/Chunk, Packaged under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Brown to dark grey
Odour: Odourless
Melting Point: 120°
Boiling Point: 155°/0.1mm
Solubility: Soluble in anhydrous hexane, alcohols
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00078028
Precursor for Sol-Gel processes
Formule:
C₆H₁₅FeO₃ Point d'ébullition: 155 °C (0,1 mmHg) Point de fusion: 120 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00078028 Numéro CAS: 5058-42-4 EINECS: 225-760-2 UN: 3181 ADR: 4.1,III |