Imprimer
Chlorure de (triphénylphosphine)or (I) ≥99.99% (base métaux) Au ≥ 39.3%, Premion®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorotriphenylphosphine gold(I), Chloro(triphenylphosphine)gold(I), Triphenylphosphinechlorogold
41007.02 41007.03 41007.06
41007.02EA 255 EUR
41007.02 41007.03 41007.06
Chlorure de (triphénylphosphine)or (I) ≥99.99% (base métaux) Au ≥ 39.3%, Premion®
Chlorure de (triphénylphosphine)or (I)
Purity: 99.99% CAS No.: 14243-64-2 Molecular Formula: AuCl[P(C6H5)3] Formula Weight: 494.71 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00009588
Formule: C₁₈H₁₅AuClP
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009588
Numéro CAS: 14243-64-2
EINECS: 238-117-6