Trifluoromethanesulfonate d'yttrium (III) hydraté
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 34629-25-9
Molecular Formula: Y(OSO2CF3)3.xH2O
Formula Weight: 536.10(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00209623
Formule:
C₃F₉O₉S₃Y·H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00209623 Numéro CAS: 34629-25-9 |