Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de cuivre (II) ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Copper triflate
40133.09 40133.18 40133.22
40133.09EA 143 EUR
40133.09 40133.18 40133.22
Trifluoromethanesulfonate de cuivre (II) ≥99%
Trifluoromethanesulfonate de cuivre (II)
Purity: 99% min CAS No.: 34946-82-2 Molecular Formula: Cu(CF3SO3)2 Formula Weight: 361.68 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to pale blue Melting Point: dec. Beilstein Reference: 4028198 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00077492
Formule: C₂CuF₆O₆S₂
Poids moléculaire: 361.69 g/mol
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077492
Numéro CAS: 34946-82-2
EINECS: 252-300-8
UN: 3261
ADR: 8 III