Imprimer
Trifluoromethanesulfonate d'indium (III) ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Indium(III) trifluoromethanesulphonate, Indium triflate
40131.09 40131.18
40131.09EA 234 EUR
40131.09 40131.18
Trifluoromethanesulfonate d'indium (III) ≥99%
Trifluoromethanesulfonate d'indium (III)
Purity: 99% min CAS No.: 128008-30-0 Molecular Formula: In(CF3SO3)3 Formula Weight: 562.02 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00144478
Formule: C₃F₉InO₉S₃
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144478
Numéro CAS: 128008-30-0
UN: 3261
ADR: 8,II