Trifluoromethanesulfonate d'étain (II) ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tin trifluoromethanesulphonate, Tin triflate, Tin(II) trifluoromethanesulphonate
Purity: 97%
CAS No.: 62086-04-8
Molecular Formula: Sn(CF3SO3)2
Formula Weight: 416.82
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00191251
Formule:
C₂F₆O₆S₂Sn Poids moléculaire: 416.85 g/mol Point de fusion: Déc. Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191251 Numéro CAS: 62086-04-8 UN: 3288 ADR: 6.1 III |