Trifluoromethanesulfonate de lithium ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 33454-82-9
Molecular Formula: LiCF3SO3
Formula Weight: 156.01
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 423°
MDL No.: MFCD00013227
Formule:
CF₃LiO₃S Point de fusion: 423 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013227 Numéro CAS: 33454-82-9 EINECS: 251-528-5 |