Imprimer
Methanolate de fer(II) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Dans une ampoule sous argon
22552.04 22552.09
22552.04EA 145 EUR
22552.04 22552.09
Methanolate de fer(II) ≥98%
Methanolate de fer(II)
Purity: 98% CAS No.: 7245-21-8 Molecular Formula: C2H6FeO2 Formula Weight: 117.92 Physical Form: Powder, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Green Odour: Alcohol-like UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00061474
Formule: C₂H₆FeO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061474
Numéro CAS: 7245-21-8
UN: 3181
ADR: 4.1,III