Éthanolate de magnésium (21 - 22% Mg)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 2414-98-4
Molecular Formula: C4H10MgO2
Formula Weight: 114.44
Physical Form: Granular
Density: 1.01
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 270° dec.
Beilstein Reference: 3678841
UN No.: 3205
MDL No.: MFCD00009060
Formule:
C₄H₁₀MgO₂ Point de fusion: 270 °C (déc.) Densité: 1,01 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009060 Numéro CAS: 2414-98-4 EINECS: 219-323-5 UN: 3205 ADR: 4.2,II |