Imprimer
trans-Bromure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) (13,4% Pd)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): trans-Dibromobis(triphenylphosphine)palladium(II)
13704.04 13704.09
13704.04EA 121 EUR
13704.04 13704.09
trans-Bromure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) (13,4% Pd)
trans-Bromure de bis(triphénylphosphine)palladium (II)
CAS No.: 22180-53-6 Molecular Formula: Br2Pd[P(C6H5)3]2 Formula Weight: 790.80 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Solubility: Soluble in chloroform, toluene and benzene MDL No.: MFCD00134175
Hydrogenation
Formule: C₃₆H₃₂Br₂P₂Pd
Poids moléculaire: 792.81 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134175
Numéro CAS: 22180-53-6