Imprimer
cis-Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) (≥24,2% Pt)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pt(PPh₃)₂Cl₂
10492.03 10492.MD
10492.03EA 203 EUR
10492.03 10492.MD
cis-Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) (≥24,2% Pt)
cis-Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II)
CAS No.: 15604-36-1 Molecular Formula: PtCl2[P(C6H5)3]2 Formula Weight: 790.58 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 310° dec. MDL No.: MFCD00010825
Formule: [(C₆H₅)₃P]₂PtCl₂
Poids moléculaire: 790.56 g/mol
Point de fusion: 310 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010825
Numéro CAS: 15604-36-1