Imprimer
Anhydride 4-méthylphtalique 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
414790250 414790050 414791000
ACRO414790250EA 66.3 EUR
ACRO414790250 ACRO414790050 ACRO414791000
Anhydride 4-méthylphtalique 96%
Anhydride 4-méthylphtalique
Formule: C₉H₆O₃
Poids moléculaire: 162.14 g/mol
Point de fusion: 88…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041856
Numéro CAS: 19438-61-0
EINECS: 243-073-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
GC ≥95 %
Titration by coupling ≥95 %