Dipropyle phtalate 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₁₈O₄ Point d'ébullition: 317,5 °C (760 mmHg) Densité: 1,078 g/cm³ Point éclair: 166 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009371 Numéro CAS: 131-16-8 EINECS: 205-015-8 UN: 3082 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Appearance of solution | (0.5mmol/ml DMF) clear, colourless |
Specific optical rotation | +80.0° to +89.0° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform) <0.2% D-enantiomer |
Residual solvents | ≤5 % (2-Propanol, THF) |