Trifluoromethanesulfonate de bismuth (III) 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Bismuth triflate, Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
Formule:
C₃BiF₉O₉S₃ Poids moléculaire: 656.19 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093669 Numéro CAS: 88189-03-1 UN: 3261 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | 31.0 to 33.0 % Bi |