Imprimer
Trifluoromethanesulfonate d'aluminium 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Aluminum trifluoromethanesulphonate, Aluminum triflate, Aluminum tris(trifluoromethanesulphonate)
383260100 383260500
ACRO383260100EA 162 EUR
ACRO383260100 ACRO383260500
Trifluoromethanesulfonate d'aluminium 99%
Trifluoromethanesulfonate d'aluminium
Formule: C₃AlF₉O₉S₃
Poids moléculaire: 474.19 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143596
Numéro CAS: 74974-61-1
UN: 3261
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %