Imprimer
Anhydride 3-chlorophtalique 95+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
381290010 381290050 381290250
ACRO381290010EA 47.7 EUR
ACRO381290010 ACRO381290050 ACRO381290250
Anhydride 3-chlorophtalique 95+%
Anhydride 3-chlorophtalique
Formule: C₈H₃ClO₃
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023107
Numéro CAS: 117-21-5
EINECS: 204-179-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
Titration by coupling ≥95.0 %