Imprimer
Trifluoromethanesulfonate d'indium (III) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Indium(III) trifluoromethanesulphonate, Indium triflate
368540050 368540250
ACRO368540050EA 155 EUR
ACRO368540050 ACRO368540250
Trifluoromethanesulfonate d'indium (III) 98%
Trifluoromethanesulfonate d'indium (III)
Formule: C₃F₉InO₉S₃
Poids moléculaire: 562.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144478
Numéro CAS: 128008-30-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 19.9 to 20.9 % (In)