Imprimer
1-Boc-4-hydroxypiperidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
368270050 368270250 368271000
ACRO368270050EA 84.5 EUR
ACRO368270050 ACRO368270250 ACRO368271000
1-Boc-4-hydroxypiperidine 97%
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Point de fusion: 60…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075174
Numéro CAS: 109384-19-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %