Imprimer
1-(4-(Trifluorométhyl)phényl)pipérazine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
367120010 367120050
ACRO367120010EA 69.5 EUR
ACRO367120010 ACRO367120050
1-(4-(Trifluorométhyl)phényl)pipérazine 98%
1-(4-(Trifluorométhyl)phényl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₃F₃N₂
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040765
Numéro CAS: 30459-17-7
EINECS: 250-210-3
UN: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
GC ≥97.5 %