Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de scandium (III) 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
363890010 363890050
ACRO363890010EA 141 EUR
ACRO363890010 ACRO363890050
Trifluoromethanesulfonate de scandium (III) 95%
Trifluoromethanesulfonate de scandium (III)
Formule: C₃F₉O₉S₃Sc
Poids moléculaire: 492.17 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192433
Numéro CAS: 144026-79-9
UN: 3261
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥94 %