Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de lithium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
358710050 358710250 358711000
ACRO358710050EA 61.1 EUR
ACRO358710050 ACRO358710250 ACRO358711000
Trifluoromethanesulfonate de lithium 98%
Trifluoromethanesulfonate de lithium
Formule: CF₃LiO₃S
Point de fusion: 423 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013227
Numéro CAS: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 4.34 to 4.56 % (Li)