Chloro(diéthyl)phosphine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diethylchlorophosphine
Formule:
C₄H₁₀ClP Point d'ébullition: 131…132 °C (760 mmHg) Densité: 1,023 g/cm³ Point éclair: 18 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013621 Numéro CAS: 686-69-1 EINECS: 211-689-4 UN: 3129 ADR: 4.3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm) |
NMR | ≥94 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...