Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de lanthane (III) 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, Lanthanum trifluoromethanesulphonate, Lanthanum triflate
343910010 343910050
ACRO343910010EA 45.2 EUR
ACRO343910010 ACRO343910050
Trifluoromethanesulfonate de lanthane (III) 99%
Trifluoromethanesulfonate de lanthane (III)
Formule: C₃F₉LaO₉S₃
Poids moléculaire: 586.12 g/mol
Densité: 1.7 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077560
Numéro CAS: 52093-26-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 23.35 to 24.05 % (La)