Imprimer
TAPSO (Acide 2-hydroxy-3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique) pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): TAPSO, 2-Hydroxy-3-{[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)-ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, 3-[N-Tris(hydroxymethyl)methylamino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
327810250 327811000 327815000
ACRO327810250EA 47.4 EUR
ACRO327810250 ACRO327811000 ACRO327815000
TAPSO (Acide 2-hydroxy-3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique) pour biochimie
TAPSO (Acide 2-hydroxy-3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
Formule: C₇H₁₇NO₇S
Poids moléculaire: 259.28 g/mol
Point de fusion: 220…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038352
Numéro CAS: 68399-81-5
EINECS: 269-993-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4.3 to 5.3 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99 %