Imprimer
Chloro(diisopropyl)phosphine 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Di-i-propylchlorophosphine
321550050 321550250
ACRO321550050EA 102 EUR
ACRO321550050 ACRO321550250
Chloro(diisopropyl)phosphine 96%
Chloro(diisopropyl)phosphine
Formule: C₆H₁₄ClP
Point d'ébullition: 69 °C (33 mmHg)
Densité: 0,95 g/cm³
Point éclair: 3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015027
Numéro CAS: 40244-90-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 %