Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de zinc 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zinc(II) trifluoromethanesulphonate, Zinc triflate, Zinc trifluoromethanesulphonate
317090100 317090500
ACRO317090100EA 110 EUR
ACRO317090100 ACRO317090500
Trifluoromethanesulfonate de zinc 98%
Trifluoromethanesulfonate de zinc
Formule: C₂F₆O₆S₂Zn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013229
Numéro CAS: 54010-75-2
EINECS: 258-922-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥97.5 %