Trifluoromethanesulfonate d'étain (II) 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tin trifluoromethanesulphonate, Tin triflate, Tin(II) trifluoromethanesulphonate
Formule:
C₂F₆O₆S₂Sn Poids moléculaire: 416.85 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191251 Numéro CAS: 62086-04-8 UN: 3261 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥97.5 % (ex Sn) |