Imprimer
Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
299250025 299250050 299250250 299251000
ACRO299250025EA 186 EUR
ACRO299250025 ACRO299250050 ACRO299250250 ACRO299251000
Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) 98%
Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II)
Formule: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Point de fusion: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009593
Numéro CAS: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay 14.8 to 15.5 % (Pd)