Imprimer
Peroxyde de benzoyle 75% remainder water
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: humidifié
211780010 211780050 211781000
ACRO211780010EA 339 EUR
ACRO211780010 ACRO211780050 ACRO211781000
Peroxyde de benzoyle 75% remainder water
Peroxyde de benzoyle
Formule: C₁₄H₁₀O₄
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003071
Numéro CAS: 94-36-0
EINECS: 202-327-6
UN: 3104
ADR: 5.2,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Moist granular powder
Titration Iodometric 73 to 77 %
Impurity ≤0.25 % Inorganic and organic hydrolizable chloride