Imprimer
(-)-Menthone 85%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): L-Menthone
203610250 203611000
ACRO203610250EA 66 EUR
ACRO203610250 ACRO203611000
(-)-Menthone 85%
(-)-Menthone
Formule: C₁₀H₁₈O
Poids moléculaire: 154.25 g/mol
Point éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001634
Numéro CAS: 14073-97-3
EINECS: 237-926-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %
Specific optical rotation -2° to -10° (20°C, 589 nm) (c=4, ethanol)