Imprimer
2-Picolyl chloride hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
172120050 172120250 172121000
ACRO172120050EA 59.4 EUR
ACRO172120050 ACRO172120250 ACRO172121000
2-Picolyl chloride hydrochloride 98%
2-Picolyl chloride hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂N
Point de fusion: 119…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012811
Numéro CAS: 6959-47-3
EINECS: 230-149-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-green to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 125 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Specific optical rotation -115° to -130° (20 °C, 589 nm) (c=0.8 in EtOH)