Imprimer
Dichloro(méthyl)(phényl)silane 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methylphenyldichlorosilane
147381000 147385000
ACRO147381000EA 89.1 EUR
ACRO147381000 ACRO147385000
Dichloro(méthyl)(phényl)silane 98%
Dichloro(méthyl)(phényl)silane
Formule: C₇H₈Cl₂Si
Poids moléculaire: 191.13 g/mol
Densité: 1.176 g/cm³
Point éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000490
Numéro CAS: 149-74-6
EINECS: 205-746-2
UN: 2437
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration excess HCl 40.0 to 43.5 % (MgO)
Arsenic (As) ≤4 ppm
Calcium (Ca) ≤0.45 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Acid insoluble substances ≤0.05 %
Soluble salts ≤1.0 %