Imprimer
Tropine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
140560250 140561000
ACRO140560250EA 104 EUR
ACRO140560250 ACRO140561000
Tropine 98%
Tropine
Formule: C₈H₁₅NO
Point d'ébullition: 233 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 62…64 °C
Densité: 1,04 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00180667
Numéro CAS: 120-29-6
EINECS: 204-384-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dried substance)