Imprimer
Acide (2-carboxyphényl)acétique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Carboxymethyl)benzoic acid
120840250 120841000
ACRO120840250EA 50 EUR
ACRO120840250 ACRO120841000
Acide (2-carboxyphényl)acétique 98%
Acide (2-carboxyphényl)acétique
Formule: C₉H₈O₄
Poids moléculaire: 180.16 g/mol
Point de fusion: 178…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004326
Numéro CAS: 89-51-0
EINECS: 201-913-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %