Acide 2-furoïque 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid
Formule:
C₅H₄O₃ Point d'ébullition: 230…232 °C (760 mmHg) Point de fusion: 129…133 °C Point éclair: 137 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003238 Numéro CAS: 88-14-2 EINECS: 201-803-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 129 to 133 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |