Imprimer
Pipéridine-N-carbaldehyde 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Formylpiperidine, N-Formylpiperidine
119730010 119732500
ACRO119730010EA 416 EUR
ACRO119730010 ACRO119732500
Pipéridine-N-carbaldehyde 99%
Pipéridine-N-carbaldehyde
Formule: C₆H₁₁NO
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1,019 g/cm³
Point éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006483
Numéro CAS: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure