Chlorure de 2-chloroéthyldiméthylammonium 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₁₁Cl₂N Point de fusion: 203…210 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012516 Numéro CAS: 4584-46-7 EINECS: 224-970-1 UN: 3077 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to brown-yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 203 to 210 °C |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % (On dry substance) |
Chloride (Cl) | 48.4 to 50.0 % (total chloride) |