Imprimer
Chlorure de 2-chloroéthyldiéthylammonium 99.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-diethylammonium chloride
114030010 114030050 114032500 114030025
ACRO114030010EA 153 EUR
ACRO114030010 ACRO114030050 ACRO114032500 ACRO114030025
Chlorure de 2-chloroéthyldiéthylammonium 99.5%
Chlorure de 2-chloroéthyldiéthylammonium
Formule: C₆H₁₅Cl₂N
Point de fusion: 208…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012519
Numéro CAS: 869-24-9
EINECS: 212-786-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 212 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 hrs)
Titration with HClO4 ≥99.4 % (On dry substance)
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Sugars, dextrin Passes test